2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)ditoluene, 4,4'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(methylbenzene)
B1417-10G
TCIAB1417-10GEA 83 EUR
TCIAB1417-10G
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (por GC)
2,2-Bis(4-methylphenyl)hexafluoropropane
Formula: C₁₇H₁₄F₆
MW: 332,29 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Número MDL: MFCD00042597
Núm. CAS: 1095-77-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency