4'-Bromo-2'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetamide
B1440-25G
TCIAB1440-25GEA 35 EUR
TCIAB1440-25G
4'-Bromo-2'-fluoroacetanilida ≥98.0% (por GC)
4'-Bromo-2'-fluoroacetanilida
Formula: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Pto. Ebullición: 344 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Número MDL: MFCD00042588
Núm. CAS: 326-66-9
EINECS: 206-314-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db54cc1d713771526c99783412a22160c77356b9&vid=db54cc1d713771526c99783412a22160c77356b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C