6-Bromohexanoato de etilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B1465-25G B1465-250G
TCIAB1465-25GEA 49 EUR
TCIAB1465-25G TCIAB1465-250G
6-Bromohexanoato de etilo ≥98.0% (por GC)
6-Bromohexanoato de etilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOCH₂CH₃
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,2592 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD00000270
Núm. CAS: 25542-62-5
EINECS: 247-085-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&vid=a33d18198286344526cabb3d5d1c553ff8c5beac&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR