2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1771-25G
TCIAB1771-25GEA 19 EUR
TCIAB1771-25G
2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₄BrClN₂O₂
Pto. de fusión: 177,4 °C
Número MDL: MFCD00014770
Núm. CAS: 99-29-6
EINECS: 202-745-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc2def6980594b9ad7463079eee37e2275079c26&vid=670d8f67db789baf722185bff4206632ac20d311&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
Solubility in Pyridine very faint turbidity