3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-Bromo-3-(2-methoxyethoxy)propane, Ethylene Glycol 3-Bromopropyl Methyl Ether

B1842-1G B1842-5G
TCIAB1842-1GEA 76 EUR
TCIAB1842-1G TCIAB1842-5G
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide ≥95.0% (por GC)
3-(2-Methoxyethoxy)propyl bromide
Formula: C₆H₁₃BrO₂
MW: 197.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321130
Núm. CAS: 59551-75-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR