4-Bromobenzofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1917-25G
TCIAB1917-25GEA 50 EUR
TCIAB1917-25G
4-Bromobenzofenona ≥98.0% (por GC)
4-Bromobenzofenona
Formula: C₁₃H₉BrO
Pto. Ebullición: 176°C
Pto. de fusión: 78…82 °C
Número MDL: MFCD00000103
Núm. CAS: 90-90-4
EINECS: 202-024-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b12d5f5e21f7f49d3db17eb33e64c4904a0d2967&vid=b12d5f5e21f7f49d3db17eb33e64c4904a0d2967&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency