4-Bromo-2-fluorobifenilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl

B2028-25G B2028-250G B2028-5G
TCIAB2028-25GEA 233 EUR
TCIAB2028-25G TCIAB2028-250G TCIAB2028-5G
4-Bromo-2-fluorobifenilo 99,0 GC_ASSAY_METHOD
4-Bromo-2-fluorobifenilo
Formula: C₁₂H₈BrF
MW: 251.1 g/mol
Pto. Ebullición: 299
Pto. de fusión: 38.5
Número MDL: MFCD00051716
Núm. CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
UN: 3152
ADR: 9 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&vid=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR