4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B2099-25G B2099-500G
TCIAB2099-25GEA 16 EUR
TCIAB2099-25G TCIAB2099-500G
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl ≥95.0% (por GC)
4,4'-Bis(chloromethyl)biphenyl
Formula: C₁₄H₁₂Cl₂
Pto. Ebullición: 184°C
Número MDL: MFCD00674019
Núm. CAS: 1667-10-3
EINECS: 216-784-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR