trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)

B2286-5G
TCIAB2286-5GEA 222 EUR
TCIAB2286-5G
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride) ≥95.0% (by titrimetric analysis)
trans-2-Butene-1,4-bis(triphenylphosphonium chloride)
Formula: C₄₀H₃₆Cl₂P₂
MW: 649,60 g/mol
Número MDL: MFCD00031713
Núm. CAS: 106423-29-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e0f1d95cf820578eefb5dae749d2a317522b331&vid=9e0f1d95cf820578eefb5dae749d2a317522b331&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR