1-Butil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2301-25G B2301-5G
TCIAB2301-25GEA 131 EUR
TCIAB2301-25G TCIAB2301-5G
1-Butil-4-etinilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Butil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₂H₁₄
Pto. de inflamación: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00173885
Núm. CAS: 79887-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&vid=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR