1-Benciloxi-3-bromobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene

B2307-25G B2307-5G
TCIAB2307-25GEA 100 EUR
TCIAB2307-25G TCIAB2307-5G
1-Benciloxi-3-bromobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Benciloxi-3-bromobenceno
Formula: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263.13
Número MDL: MFCD00155065
Núm. CAS: 53087-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&vid=62e08bebf464f04cb789b01f454bea3951d73bb1&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR