2-Bromo-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2321-1G B2321-5G
TCIAB2321-1GEA 16 EUR
TCIAB2321-1G TCIAB2321-5G
2-Bromo-5-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃BrN₂O₂
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD00006222
Núm. CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3679f98da6c61a703718f4bf152b4b6d326fe4&vid=db3679f98da6c61a703718f4bf152b4b6d326fe4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR