4,4'-Bicyclohexanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2405-25G
TCIAB2405-25GEA 205 EUR
TCIAB2405-25G
4,4'-Bicyclohexanone ≥98.0% (por GC)
4,4'-Bicyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Número MDL: MFCD00210694
Núm. CAS: 23391-99-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C