1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2546-25G B2546-5G
TCIAB2546-25GEA 116 EUR
TCIAB2546-25G TCIAB2546-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₈H₃F₆NO₂
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD00236674
Núm. CAS: 320-88-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&vid=d19b4767db0e88c4f6cf116cec911ddae9fe5c7c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR