2-Bromopirimidina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2832-25G B2832-5G
TCIAB2832-25GEA 159 EUR
TCIAB2832-25G TCIAB2832-5G
2-Bromopirimidina ≥98.0% (por GC)
2-Bromopirimidina
Formula: C₄H₃BrN₂
Pto. Ebullición: 62 - 64 °C (1,5 -rr)
Pto. de fusión: 56…57,5 °C
Densidad: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014601
Núm. CAS: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&vid=b1a9a661c7816e03aa0f4535fdf5e9427eb2f084&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR