Ácido bencenosulfónico, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3408-5G
TCIAB3408-5GEA 150 EUR
TCIAB3408-5G
Ácido bencenosulfónico, anhidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido bencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₃S
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adc2725a9a3d7475150330eb3d8eaec31ad4fa58&vid=f4e8ac278158443df84d818dcd0e95578ae0809f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
Diphenyl sulfone max. 2.0 area%