7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 7-Bromoenanthic Acid
B3671-5G
TCIAB3671-5GEA 203 EUR
TCIAB3671-5G
7-Bromoheptanoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
7-Bromoheptanoic acid
Formula: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.08 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Número MDL: MFCD00037800
Núm. CAS: 30515-28-7
EINECS: 250-225-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %