tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B3735-5G B3735-25G
TCIAB3735-5GEA 71 EUR
TCIAB3735-5G TCIAB3735-25G
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 75°C
Número MDL: MFCD01863512
Núm. CAS: 73286-70-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR