4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B3786-25G B3786-5G
TCIAB3786-25GEA 90 EUR
TCIAB3786-25G TCIAB3786-5G
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD00179338
Núm. CAS: 175278-09-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&vid=3c90516275c07be70e87f775b74dc9680da67497&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR