Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)

Proveedor: TCI
Peligro

B3814-1G B3814-5G
TCIAB3814-1GEA 34 EUR
TCIAB3814-1G TCIAB3814-5G
Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3-(bromometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₈BBrO₂
Pto. de fusión: 216°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632207
Núm. CAS: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&vid=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 to 110.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR