4-(Bromomethyl)benzophenone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3840-5G
TCIAB3840-5GEA 114 EUR
TCIAB3840-5G
4-(Bromomethyl)benzophenone ≥96.0% (por GC)
4-(Bromomethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₁₁BrO
Número MDL: MFCD00092076
Núm. CAS: 32752-54-8
EINECS: 251-197-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C