Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoetoxi)etileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B4169-5G
TCIAB4169-5GEA 95 EUR
TCIAB4169-5G
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoetoxi)etileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Trifluoro(1,1,2,2-tetrafluoro-2-bromoetoxi)etileno
Formula: F₂CCFOCF₂CF₂Br
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02183517
Núm. CAS: 85737-06-0
EINECS: 288-516-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %