3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B4357-1G
TCIAB4357-1GEA 58 EUR
TCIAB4357-1G
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester ≥97.0% (por GC)
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Pto. Ebullición: 84°C
Número MDL: MFCD04972245
Núm. CAS: 85838-94-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %