3-(4-Bromophenyl)pyridine 96,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

B4617-1G B4617-5G
TCIAB4617-1GEA 73 EUR
TCIAB4617-1G TCIAB4617-5G
3-(4-Bromophenyl)pyridine 96,0 GC_ASSAY_METHOD
3-(4-Bromophenyl)pyridine
Formula: C₁₁H₈BrN
MW: 234.0900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04116232
Núm. CAS: 129013-83-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR