ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

B5104-5G B5104-25G
TCIAB5104-5GEA 83 EUR
TCIAB5104-5G TCIAB5104-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-2-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
Pto. Ebullición: 63°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00278796
Núm. CAS: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR