2-Bromo-9,9-diethylfluorene 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Bromo-9,9-diethyl-9H-fluorene

B5126-1G B5126-5G
TCIAB5126-1GEA 66 EUR
TCIAB5126-1G TCIAB5126-5G
2-Bromo-9,9-diethylfluorene 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Bromo-9,9-diethylfluorene
Formula: C₁₇H₁₇Br
MW: 301.23 g/mol
Pto. Ebullición: 163°C
Número MDL: MFCD09909863
Núm. CAS: 287493-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&vid=d1b1b37e53da22f2b04eec5db22720916578869f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR