BMeS-p-A 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1,4-Diamino-2,5-bis(methylsulphonyl)benzene, 2,5-Bis(methylsulphonyl)-1,4-phenylenediamine

B5419-200MG B5419-1G
TCIAB5419-200MGEA 491 EUR
TCIAB5419-200MG TCIAB5419-1G
BMeS-p-A 95,0 HPLC_ASSAY_METHOD
BMeS-p-A
Formula: C₈H₁₂N₂O₄S₂
MW: 264.31 g/mol
Núm. CAS: 1678513-97-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e33d4184ac7acc8b87b94f3074c65e9b4dba4f&vid=c0e33d4184ac7acc8b87b94f3074c65e9b4dba4f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 387.0 to 392.0 nm (DMF)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR