Biotin-PEG4-hydrazide 94,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-[2-[2-[2-[2-(3-Hydrazinyl-3-oxopropoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl]biotinamide, 15-(Biotinamido)-4,7,10,13-tetraoxapentadecanehydrazide, Hydrazide-PEG4-Biotin
B5578-10MG B5578-50MG
TCIAB5578-10MGEA 63 EUR
TCIAB5578-10MG TCIAB5578-50MG
Biotin-PEG4-hydrazide 94,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Biotin-PEG4-hydrazide
Formula: C₂₁H₃₉N₅O₇S
MW: 505.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09952658
Núm. CAS: 756525-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 13.00 to 14.50 %