tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

B5647-1G B5647-5G
TCIAB5647-1GEA 180 EUR
TCIAB5647-1G TCIAB5647-5G
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
tert-Butyl ((1R,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08726023
Núm. CAS: 146504-07-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR