Bis(2-chloroethyl)carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0038-10G
TCIAC0038-10GEA 106 EUR
TCIAC0038-10G
Bis(2-chloroethyl)carbonate ≥98.0% (por GC)
Bis(2-chloroethyl)carbonate
Formula: C₅H₈Cl₂O₃
Pto. Ebullición: 241°C
Número MDL: MFCD00018962
Núm. CAS: 623-97-2
EINECS: 210-823-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %