4-Cloroanísol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

C0122-25G C0122-500G
TCIAC0122-25GEA 22 EUR
TCIAC0122-25G TCIAC0122-500G
4-Cloroanísol ≥98.0% (por GC)
4-Cloroanísol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de fusión: -18°C
Densidad: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000616
Núm. CAS: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa6540e4953aac9377c02ed5ec7076eb94cdb188&vid=cf07c99849802e8c268e31b8a362876e72a8a47e&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR