N-Clorosuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis) para síntesis

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Cloropirrilidina-2,5-diona

C0291-25G C0291-500G C0291-100G
TCIAC0291-25GEA 16 EUR
TCIAC0291-25G TCIAC0291-500G TCIAC0291-100G
N-Clorosuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis) para síntesis
N-Clorosuccinimida
Formula: C₄H₄ClNO₂
MW: 133.53 g/mol
Pto. Ebullición: 216,5
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005511
Núm. CAS: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,02164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e13a1ad23fa99bd2c10fe8dc35f1c3578a3438d&vid=fa83084b66492d73411cda461348a7eec5254a10&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR