trans-Cinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ácido trans-cinámico

C0353-25G C0353-500G C0353-100G
TCIAC0353-25GEA 16 EUR
TCIAC0353-25G TCIAC0353-500G TCIAC0353-100G
trans-Cinnamic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-Cinnamic acid
Formula: C₉H₈O₂
MW: 148.16 g/mol
Pto. Ebullición: 300°C
Número MDL: MFCD00004369
Núm. CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Índice Merck: 14,02299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&vid=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR