di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI

C0365-25G C0365-500G
TCIAC0365-25GEA 17 EUR
TCIAC0365-25G TCIAC0365-500G
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
di-Sodio hidrogenocitrato 1,5-hidrato
Formula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Pto. de fusión: 149°C
Número MDL: MFCD00150445
Núm. CAS: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3
Índice Merck: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&vid=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.0 to 12.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR