Crotonato de metilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl trans-2-butenoate, 2-Butenoic acid methyl ester, trans-Methyl crotonate, trans-Crotonic acid methyl ester, Crotonic acid methyl ester, trans-2-Butenoic acid methyl ester

C0419-25ML C0419-500ML C0419-100ML
TCIAC0419-25MLEA 29 EUR
TCIAC0419-25ML TCIAC0419-500ML TCIAC0419-100ML
Crotonato de metilo ≥98.0% (por GC)
Crotonato de metilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00009287
Núm. CAS: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,02597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&vid=8f93639708b76340e21828a58182b43181edcf99&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR