Cianoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 2-cyanoacetate

C0442-25ML C0442-500ML
TCIAC0442-25MLEA 16 EUR
TCIAC0442-25ML TCIAC0442-500ML
Cianoacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Cianoacetato de metilo
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Pto. de fusión: -22,5
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00001939
Núm. CAS: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&vid=d4c13175831c725cfb77cfca4485515db901a8dc&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR