4-Cyanobenzaldehído ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C0443-25G C0443-5G
TCIAC0443-25GEA 81 EUR
TCIAC0443-25G TCIAC0443-5G
4-Cyanobenzaldehído ≥98.0% (por GC)
4-Cyanobenzaldehído
Formula: C₈H₅NO
Pto. Ebullición: 133°C
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003376
Núm. CAS: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&vid=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR