Cloruro de 2-cloro-5-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

C0499-25G
TCIAC0499-25GEA 221 EUR
TCIAC0499-25G
Cloruro de 2-cloro-5-nitrobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-cloro-5-nitrobenzoilo
Formula: C₇H₃Cl₂NO₃
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de fusión: 60 °C
Número MDL: MFCD00059180
Núm. CAS: 25784-91-2
EINECS: 247-262-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca0cae2b7a26334f06ccdbb99a1875bb33c5fd1b&vid=ca0cae2b7a26334f06ccdbb99a1875bb33c5fd1b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR