Carbamato de butilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

C0613-25G C0613-500G
TCIAC0613-25GEA 30 EUR
TCIAC0613-25G TCIAC0613-500G
Carbamato de butilo ≥98.0% (por GC)
Carbamato de butilo
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 204 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50…52 °C
Número MDL: MFCD00007967
Núm. CAS: 592-35-8
EINECS: 209-751-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43afcb6cb6b6dac2b8e3b89ee77fb54ee927e057&vid=43afcb6cb6b6dac2b8e3b89ee77fb54ee927e057&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR