6-Cloro-1-hexanol ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C0801-25G C0801-500G
TCIAC0801-25GEA 20 EUR
TCIAC0801-25G TCIAC0801-500G
6-Cloro-1-hexanol ≥96.0% (por GC)
6-Cloro-1-hexanol
Formula: C₆H₁₃ClO
Pto. Ebullición: 117°C
Densidad: 1,0241 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002984
Núm. CAS: 2009-83-8
EINECS: 217-925-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dae77af8ccc4502bdadd7577ea46b27727db24b6&vid=254a2e4a85a2e0bb30471f37da4284d21c96451d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR