Isopropyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hexanoic Acid Isopropyl Ester
C0841-25ML
TCIAC0841-25MLEA 25 EUR
TCIAC0841-25ML
Isopropyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl hexanoate
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00059436
Núm. CAS: 2311-46-8
EINECS: 219-000-9
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %