Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C1013-25G C1013-250G C1013-5G
TCIAC1013-25GEA 23 EUR
TCIAC1013-25G TCIAC1013-250G TCIAC1013-5G
Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-(4-cloro-3-nitrobenzoil)benzoico
Formula: C₁₄H₈ClNO₅
MW: 305.67 g/mol
Número MDL: MFCD00007082
Núm. CAS: 85-54-1
EINECS: 201-613-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=331ae1cab3c447c99d40f8eb5766eb2607a318f0&vid=331ae1cab3c447c99d40f8eb5766eb2607a318f0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR