Ciclopropanocarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1060-25ML
TCIAC1060-25MLEA 43 EUR
TCIAC1060-25ML
Ciclopropanocarboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Ciclopropanocarboxilato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 18°C
Número MDL: MFCD00001282
Núm. CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
UN: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=623da021eb41c0a75fc3ebba986fa4bfbb089937&vid=623da021eb41c0a75fc3ebba986fa4bfbb089937&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %