(2-Clorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Chlorobenzyl cyanide, 2-(2-Chlorophenyl)acetonitrile

C1125-25G C1125-500G
TCIAC1125-25GEA 22 EUR
TCIAC1125-25G TCIAC1125-500G
(2-Clorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2-Clorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆ClN
MW: 151.6 g/mol
Pto. Ebullición: 241
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001898
Núm. CAS: 2856-63-5
EINECS: 220-669-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&vid=e116c3972810c18f297b7bf3d1dd6941e641e1fa&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 22.0 to 25.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR