3,3-Dietoxipropiononitrilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3-Diethoxypropionitrile, 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde diethyl acetal
C1178-10ML
TCIAC1178-10MLEA 76 EUR
TCIAC1178-10ML
3,3-Dietoxipropiononitrilo ≥95.0% (por GC)
3,3-Dietoxipropiononitrilo
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00040558
Núm. CAS: 2032-34-0
EINECS: 217-988-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c385b3af5ed8e30acf66517c57360b0919e60f&vid=96c385b3af5ed8e30acf66517c57360b0919e60f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %