Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Crotonic Acid Isopropyl Ester, Isopropyl Crotonate

C1183-25ML C1183-500ML
TCIAC1183-25MLEA 53 EUR
TCIAC1183-25ML TCIAC1183-500ML
Isopropyl crotonate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl crotonate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD00059053
Núm. CAS: 6284-46-4
UN: 3272
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR