N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1185-25G
TCIAC1185-25GEA 72 EUR
TCIAC1185-25G
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥99.0% (por GC)
N-(2-Cyanoethyl)morpholine
Formula: C₇H₁₂N₂O
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006178
Núm. CAS: 4542-47-6
EINECS: 224-894-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %