2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4-Diamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 6-Chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
C1356-25G
TCIAC1356-25GEA 118 EUR
TCIAC1356-25G
2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-Chloro-4,6-diamino-1,3,5-triazine
Formula: C₃H₄ClN₅
MW: 145.55 g/mol
Número MDL: MFCD00006054
Núm. CAS: 3397-62-4
EINECS: 222-260-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %