(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Chloromethyl-dimethyl-propan-2-yloxysilane

C1370-25ML C1370-5ML
TCIAC1370-25MLEA 202 EUR
TCIAC1370-25ML TCIAC1370-5ML
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane ≥96.0% (por GC)
(Chloromethyl)isopropoxydimethylsilane
Formula: C₆H₁₅ClOSi
MW: 166.72 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de inflamación: 28°C
Número MDL: MFCD00010605
Núm. CAS: 18171-11-4
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR