2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C1388-25G C1388-5G
TCIAC1388-25GEA 111 EUR
TCIAC1388-25G TCIAC1388-5G
2-Chloroethyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl phenyl sulphide
Formula: C₈H₉ClS
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00013691
Núm. CAS: 5535-49-9
EINECS: 226-891-8
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&vid=60fe3f9b77974c188c28b19f7a838e42b6ff6759&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR